4'-Iodacetophenon

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: p-Iodacetophenon, 1-(4-Iodphenyl)ethan-1-on, 1-(4-Iodphenyl)ethanon

TL00849.250 TL00849.1
CHMPTL00849.250EA 0 EUR
CHMPTL00849.250 MAYBTL00849.1
4'-Iodacetophenon
4'-Iodacetophenon
Formel: C₈H₇IO
Molecular Weight: 246.05 g/mol
Siedepunkt: 145…150 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 80…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045320
CAS-Nummer: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR