4'-Methylacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: Methyl-p-tolylketon, 1-(4-Methylphenyl)ethanon, p-Methylacetophenon
SB00418.250 SB00418.1
CHMPSB00418.250EA 0 EUR
CHMPSB00418.250 MAYBSB00418.1
4'-Methylacetophenon
4'-Methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008751
CAS-Nummer: 122-00-9
EINECS: 204-514-8