2-Methoxy-4-vinylphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxy-5-vinylanisol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W267511-100G-K
W267511-1KG-K
W267511-25G-K
SIALW267511-100G-KEA
632
EUR
SIALW267511-100G-K
SIALW267511-1KG-K
SIALW267511-25G-K
2-Methoxy-4-vinylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-4-vinylphenol
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150,18 g/mol |
MDL:
MFCD00015437 CAS-Nummer: 7786-61-0 EINECS: 232-101-2 |