1-Fluor-4-ethinylbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-Fluorphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-fluorbenzol, (4-Fluorphenyl)ethin
OS-7722-25G
OS-7722-5G
OS-7722-1G
COBBOS-7722-25GEA
459
EUR
COBBOS-7722-25G
COBBOS-7722-5G
COBBOS-7722-1G
1-Fluor-4-ethinylbenzol
1-Fluor-4-ethinylbenzol
Formel:
C₈H₅F Molecular Weight: 120.13 g/mol Flammpunkt: <61 °C |
MDL:
MFCD00168823 CAS-Nummer: 766-98-3 UN: 1325 ADR: 4.1 III |