2-Fluor-6-methoxyphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0874-1G OT-0874-5G
COBBOT-0874-1GEA 0 EUR
COBBOT-0874-1G COBBOT-0874-5G
2-Fluor-6-methoxyphenol
2-Fluor-6-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
MDL: MFCD00075140
CAS-Nummer: 73943-41-6