2-Fluor-4-nitrophenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1553-5G
AN-1553-25G
AN-1553-100G
COBBAN-1553-5GEA
26.2
EUR
COBBAN-1553-5G
COBBAN-1553-25G
COBBAN-1553-100G
2-Fluor-4-nitrophenol
2-Fluor-4-nitrophenol
Formel:
C₆H₄FNO₃ Molecular Weight: 157.1 g/mol Schmelzpunkt: 118…118.5 °C |
MDL:
MFCD00051970 CAS-Nummer: 403-19-0 |