2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride
006429-1G 006429-5G
FLUO006429-1GEA 148 EUR
FLUO006429-1G FLUO006429-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₄O
Molecular Weight: 180,1 g/mol
MDL: MFCD00083554
CAS-Nummer: 207291-85-8