2-Fluor-4-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
AN-1093-5G
AN-1093-25G
AN-1093-100G
COBBAN-1093-5GEA
26.2
EUR
COBBAN-1093-5G
COBBAN-1093-25G
COBBAN-1093-100G
2-Fluor-4-nitroanisol
2-Fluor-4-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ Molecular Weight: 171,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061095 CAS-Nummer: 455-93-6 |