5-Fluor-2-nitrophenol

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

Synonyme: 4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene

AN-1024-100G AN-1024-25G
COBBAN-1024-100GEA 143 EUR
COBBAN-1024-100G COBBAN-1024-25G
5-Fluor-2-nitrophenol
5-Fluor-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Molecular Weight: 157,1 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36…37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007107
CAS-Nummer: 446-36-6
EINECS: 207-168-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR