3-Fluor-4-nitrotoluol

Lieferant: COMBI-BLOCKS

AN-1117-5G AN-1117-25G AN-1117-100G
COBBAN-1117-5GEA 26 EUR
COBBAN-1117-5G COBBAN-1117-25G COBBAN-1117-100G
3-Fluor-4-nitrotoluol
3-Fluor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53 °C
Dichte: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007053
CAS-Nummer: 446-34-4
EINECS: 207-166-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR