p,α,α,α-Tetrafluoranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzol, 4-(Trifluormethoxy)fluorbenzol, α,α,α,4-Tetrafluoranisol
OT-0520-5G OT-0520-100G OT-0520-25G
COBBOT-0520-5GEA 26.2 EUR
COBBOT-0520-5G COBBOT-0520-100G COBBOT-0520-25G
p,α,α,α-Tetrafluoranisol
p,α,α,α-Tetrafluoranisol
Formel: C₇H₄F₄O
Molecular Weight: 180.1 g/mol
Siedepunkt: 104…105 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.323 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040835
CAS-Nummer: 352-67-0
EINECS: 206-523-2