4-Fluor-2-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
AN-1148-100G
AN-1148-25G
AN-1148-5G
COBBAN-1148-100GEA
0
EUR
COBBAN-1148-100G
COBBAN-1148-25G
COBBAN-1148-5G
4-Fluor-2-nitroanisol
4-Fluor-2-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013375 CAS-Nummer: 445-83-0 |