4-Fluor-3-nitrotoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1103-5G
AN-1103-25G
AN-1103-100G
COBBAN-1103-5GEA
0
EUR
COBBAN-1103-5G
COBBAN-1103-25G
COBBAN-1103-100G
4-Fluor-3-nitrotoluol
4-Fluor-3-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆FNO₂ |
MDL:
MFCD00007060 CAS-Nummer: 446-11-7 |