3-(Trifluormethoxy)phenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7670-5G
OS-7670-25G
OS-7670-1G
COBBOS-7670-5GEA
0
EUR
COBBOS-7670-5G
COBBOS-7670-25G
COBBOS-7670-1G
3-(Trifluormethoxy)phenol
3-(Trifluormethoxy)phenol
Formel:
C₇H₅F₃O₂ Siedepunkt: 69,5…79.5 °C (24 mmHg) Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00040987 CAS-Nummer: 827-99-6 |