3,4,5-Trifluorphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0593-100G OT-0593-5G OT-0593-25G
COBBOT-0593-100GEA 292 EUR
COBBOT-0593-100G COBBOT-0593-5G COBBOT-0593-25G
3,4,5-Trifluorphenol
3,4,5-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Molecular Weight: 148,08 g/mol
Dichte: 1,629 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042427
CAS-Nummer: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
UN: 3261
ADR: 8,II