4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Hydroxy-2-nitrobenzotrifluorid, α,α,α-Trifluor-4-nitro-m-kresol
L08228.03 L08228.06
L08228.03EA 30 EUR
L08228.03 L08228.06
4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenol ≥97%
4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 88-30-2 Molecular Formula: C7H4F3NO3 Formula Weight: 207.11 Melting Point: 74-77° Boiling Point: 135-138°/0.01mm Merck Reference: 14,9253 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014714
Formel: C₇H₄F₃NO₃
Molecular Weight: 207,11 g/mol
Siedepunkt: 135…138 °C (0,01 mmHg)
Schmelzpunkt: 74…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014714
CAS-Nummer: 88-30-2
EINECS: 201-818-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9253