α,α,α-Trifluor-p-kresol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OS-7653-25G OS-7653-5G OS-7653-100G
COBBOS-7653-25GEA 0 EUR
COBBOS-7653-25G COBBOS-7653-5G COBBOS-7653-100G
α,α,α-Trifluor-p-kresol
α,α,α-Trifluor-p-kresol
Formel: C₇H₅F₃O
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002363
CAS-Nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7