2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluorid
L10604.03
L10604.06
L10604.03EA
55.6
EUR
L10604.03
L10604.06
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol ≥98%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 400-99-7
Molecular Formula: C7H4F3NO3
Formula Weight: 207.11
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 92-94°/12mm
Beilstein Reference: 2215510
MDL No.: MFCD00009791
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ Molecular Weight: 207,11 g/mol Siedepunkt: 92…94 °C (12 mmHg) Dichte: 1,473 Flammpunkt: 95 °C (203 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009791 CAS-Nummer: 400-99-7 EINECS: 206-927-9 |