2-Iod-4-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Iodo-1-methoxy-4-nitrobenzene
HC-3364-5G HC-3364-25G
COBBHC-3364-5GEA 38.5 EUR
COBBHC-3364-5G COBBHC-3364-25G
2-Iod-4-nitroanisol
2-Iod-4-nitroanisol
Formel: C₇H₆INO₃
Molecular Weight: 279,03 g/mol
MDL: MFCD00024328
CAS-Nummer: 5399-03-1