2-Iod-5-nitrotoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iodo-2-methyl-4-nitrobenzene
HC-3050-25G
HC-3050-1G
HC-3050-5G
COBBHC-3050-25GEA
102
EUR
COBBHC-3050-25G
COBBHC-3050-1G
COBBHC-3050-5G
2-Iod-5-nitrotoluol
2-Iod-5-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆INO₂ Molecular Weight: 263,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051517 CAS-Nummer: 5326-38-5 EINECS: 226-204-1 |