1-Iod-3-nitrobenzol

Lieferant: COMBI-BLOCKS

HC-2730-25G HC-2730-100G
COBBHC-2730-25GEA 0 EUR
COBBHC-2730-25G COBBHC-2730-100G
1-Iod-3-nitrobenzol
1-Iod-3-nitrobenzol
Formel: C₆H₄INO₂
Molecular Weight: 249.01 g/mol
Siedepunkt: 280
Schmelzpunkt: 38
Dichte: 2.227 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007218
CAS-Nummer: 645-00-1
EINECS: 211-427-9
UN: 2926
ADR: 4.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR