1-Iod-4-nitrobenzol

Lieferant: COMBI-BLOCKS

HC-2897-5G HC-2897-25G HC-2897-100G
COBBHC-2897-5GEA 31.2 EUR
COBBHC-2897-5G COBBHC-2897-25G COBBHC-2897-100G
1-Iod-4-nitrobenzol
1-Iod-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄INO₂
Molecular Weight: 249,01 g/mol
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 168 °C
Dichte: 2,273 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007299
CAS-Nummer: 636-98-6
EINECS: 211-272-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR