1-Isochinolincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Isoquinoline-1-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
150134-25G 150134-5G
SIAL150134-25GEA 178 EUR
SIAL150134-25G SIAL150134-5G
1-Isochinolincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Isochinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006901
CAS-Nummer: 486-73-7
EINECS: 207-639-6