1-Isochinolincarbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Isoquinoline-1-carboxylic acid
CA-4490-25G CA-4490-5G CA-4490-100G
COBBCA-4490-25GEA 68.2 EUR
COBBCA-4490-25G COBBCA-4490-5G COBBCA-4490-100G
1-Isochinolincarbonsäure
1-Isochinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173.17 g/mol
Siedepunkt: 345
Schmelzpunkt: 161
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006901
CAS-Nummer: 486-73-7
EINECS: 207-639-6