2-Nitro-4-(trifluormethyl)anisol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Methoxy-3-nitrobenzotrifluorid, 1-Methoxy-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzol
BTB03145.1 BTB03145.10 BTB03145.50
MAYBBTB03145.1EA 0 EUR
MAYBBTB03145.1 MAYBBTB03145.10 MAYBBTB03145.50
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anisol
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Molecular Weight: 221,14 g/mol
Siedepunkt: 90…95 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 47 °C
MDL: MFCD00007099
CAS-Nummer: 394-25-2
EINECS: 206-891-4
UN: 1759
ADR: 8,III