2-Nitro-4-(trifluormethyl)anisol

Lieferant: COMBI-BLOCKS

Synonyme: 4-Methoxy-3-nitrobenzotrifluorid, 1-Methoxy-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzol

AN-1476-5G AN-1476-100G AN-1476-25G
COBBAN-1476-5GEA 25.1 EUR
COBBAN-1476-5G COBBAN-1476-100G COBBAN-1476-25G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anisol
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Molecular Weight: 221,14 g/mol
Siedepunkt: 90…95 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 47 °C
MDL: MFCD00007099
CAS-Nummer: 394-25-2
EINECS: 206-891-4
UN: 1759
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR