3-Methoxy-N-methylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2924-5G HC-2924-25G HC-2924-1G
COBBHC-2924-5GEA 204 EUR
COBBHC-2924-5G COBBHC-2924-25G COBBHC-2924-1G
3-Methoxy-N-methylanilin Hydrochlorid
3-Methoxy-N-methylanilin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO
MDL: MFCD13196469
CAS-Nummer: 26926-55-6