1-Methylpiperazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7588-25G OS-7588-100G
COBBOS-7588-25GEA 49.8 EUR
COBBOS-7588-25G COBBOS-7588-100G
1-Methylpiperazin
1-Methylpiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,9085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005966
CAS-Nummer: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN: 2734
ADR: 8,II