1-Methylindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
IN-0166-100G IN-0166-5G IN-0166-25G
COBBIN-0166-100GEA 154 EUR
COBBIN-0166-100G COBBIN-0166-5G COBBIN-0166-25G
1-Methylindol
1-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 239 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Dichte: 1,048 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005800
CAS-Nummer: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN: 3334
ADR: 9,