1-Naphthylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
BB-2671-5G
BB-2671-25G
BB-2671-100G
COBBBB-2671-5GEA
26.2
EUR
COBBBB-2671-5G
COBBBB-2671-25G
COBBBB-2671-100G
1-Naphthylboronsäure
1-Naphthylboronsäure
Formel:
C₁₀H₉BO₂ Molecular Weight: 171.99 g/mol Schmelzpunkt: 259 |
MDL:
MFCD00019722 CAS-Nummer: 13922-41-3 |