1,2,3-Trifluor-4-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2,3,4-Trifluornitrobenzol
BK-4510-25G BK-4510-1KG BK-4510-100G
COBBBK-4510-25GEA 0 EUR
COBBBK-4510-25G COBBBK-4510-1KG COBBBK-4510-100G
1,2,3-Trifluor-4-nitrobenzol
1,2,3-Trifluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Molecular Weight: 177,08 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041546
CAS-Nummer: 771-69-7
EINECS: 212-238-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III