1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3,4,5-Trifluornitrobenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
656917-25G 656917-5G
SIAL656917-25GEA 611 EUR
SIAL656917-25G SIAL656917-5G
1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzol
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Molecular Weight: 177,08 g/mol
MDL: MFCD00456803
CAS-Nummer: 66684-58-0
EINECS: 266-447-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III