1-Undecen ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H53387.06
H53387.14
H53387.06EA
80.8
EUR
H53387.06
H53387.14
1-Undecen ≥97%
1-Undecen
Purity: 97%
CAS No.: 821-95-4
Molecular Formula: C11H22
Formula Weight: 154.30
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.426
Melting Point: -49°
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 1740044
MDL No.: MFCD00008956
Formel:
C₁₁H₂₂ Molecular Weight: 154,3 g/mol Siedepunkt: 192…193 °C Schmelzpunkt: –49 °C Dichte: 0,751 Flammpunkt: 63 °C (145 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008956 CAS-Nummer: 821-95-4 EINECS: 212-483-7 |