1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: PAN
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
101036-25G 101036-5G
SIAL101036-25GEA 547 EUR
SIAL101036-25G SIAL101036-5G
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN), Sigma-Aldrich®
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN)
Formel: C₁₅H₁₁N₃O
Molecular Weight: 249.27 g/mol
Siedepunkt: 412
Schmelzpunkt: 137…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004071
CAS-Nummer: 85-85-8
EINECS: 201-637-9