1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN) 98%, rein Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: PAN
146310050 146310100 146310500
ACRO146310050EA 105 EUR
ACRO146310050 ACRO146310100 ACRO146310500
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN) 98%, rein Indikator-Qualität
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN)
Formel: C₁₅H₁₁N₃O
Molecular Weight: 249.27 g/mol
Siedepunkt: 412
Schmelzpunkt: 138…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004071
CAS-Nummer: 85-85-8
EINECS: 201-637-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Suitability (as complexom. indicator) Passes test