2-(2-Aminoethyl)pyridin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2-(2-Pyridyl)ethylamin
SB00561.250 SB00561.1
CHMPSB00561.250EA 0 EUR
CHMPSB00561.250 MAYBSB00561.1
2-(2-Aminoethyl)pyridin
2-(2-Aminoethyl)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 49…50 °C (0,03 mmHg)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006367
CAS-Nummer: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1