2-(Chlormethyl)benzimidazol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
2-(Chlormethyl)-1H-benzimidazol
7J-352S.500
7J-352S.1
7J-352S.5
7J-352S.10
BIOT7J-352S.500EA
0
EUR
BIOT7J-352S.500
BIOT7J-352S.1
BIOT7J-352S.5
BIOT7J-352S.10
2-(Chlormethyl)benzimidazol
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Formel:
C₈H₇ClN₂ |
MDL:
MFCD00005602 CAS-Nummer: 4857-04-9 EINECS: 225-452-8 |