2-(Chlormethyl)benzimidazol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Chlormethyl)-1H-benzimidazol
B25548.06 B25548.14
B25548.06EA 42.9 EUR
B25548.06 B25548.14
2-(Chlormethyl)benzimidazol 95%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Purity: 96% CAS No.: 4857-04-9 Molecular Formula: C8H7ClN2 Formula Weight: 166.61 Melting Point: 141-143° dec. MDL No.: MFCD00005602
Formel: C₈H₇ClN₂
Schmelzpunkt: 141…143 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005602
CAS-Nummer: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8