1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Ethylidintrimethanol, 2-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propandiol
B24324.0E
B24324.36
B24324.0EEA
123
EUR
B24324.0E
B24324.36
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan ≥97%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan
Purity: 97%
CAS No.: 77-85-0
Molecular Formula: C5H12O3
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: ca 190°
Boiling Point: 137°/15mm
Beilstein Reference: 1304452
MDL No.: MFCD00004687
Formel:
C₅H₁₂O₃ Molecular Weight: 120.15 g/mol Siedepunkt: 137 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: ∼ 190 °C Flammpunkt: 160 °C (320 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004687 CAS-Nummer: 77-85-0 EINECS: 201-063-9 |