1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethylidintrimethanol, 2-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-propandiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T87807-12KG T87807-2KG T87807-500G
SIALT87807-12KGEA 682 EUR
SIALT87807-12KG SIALT87807-2KG SIALT87807-500G
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan
Formel: C₅H₁₂O₃
Molecular Weight: 120,15 g/mol
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00004687
CAS-Nummer: 77-85-0
EINECS: 201-063-9