2-Isopropylimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Isopropyl-1H-imidazol
A13307.22
A13307.36
A13307.22EA
49
EUR
A13307.22
A13307.36
2-Isopropylimidazol ≥98%
2-Isopropylimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 36947-68-9
Molecular Formula: C6H10N2
Formula Weight: 110.16
Melting Point: 126-132°
Boiling Point: 256-260°
MDL No.: MFCD00014486
Formel:
C₆H₁₀N₂ Molecular Weight: 110.16 g/mol Siedepunkt: 256…260 °C Schmelzpunkt: 126…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014486 CAS-Nummer: 36947-68-9 EINECS: 253-286-6 |