2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonsäureamid
CFF433.2.5
CFF433.10
017450-2.5G
017450-25G
017450-5G
CHMPCFF433.2.5EA
532
EUR
CHMPCFF433.2.5
CHMPCFF433.10
FLUO017450-2.5G
FLUO017450-25G
FLUO017450-5G
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel:
C₇H₆F₃NO₃S Molecular Weight: 241.19 g/mol |
MDL:
MFCD01320751 CAS-Nummer: 37526-59-3 EINECS: 448-450-0 |