2,2,2-Trifluorethansulfonylchlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (2,2,2-Trifluorethyl)sulfonylchlorid, 2,2,2-Trifluorethansulfonsäurechlorid
305350010 305350025 305350100
ACRO305350010EA 78.9 EUR
ACRO305350010 ACRO305350025 ACRO305350100
2,2,2-Trifluorethansulfonylchlorid 99%
2,2,2-Trifluorethansulfonylchlorid
Formel: C₂H₂ClF₃O₂S
Molecular Weight: 182.55 g/mol
Siedepunkt: 64…67 °C (45 mmHg)
Dichte: 1.65 g/cm³
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007458
CAS-Nummer: 1648-99-3
EINECS: 216-713-7
UN: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)