2,2,2-Trifluorethansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2,2,2-Trifluorethyl)sulfonylchlorid, 2,2,2-Trifluorethansulfonsäurechlorid
324787-1G 324787-250MG 324787-5G
SIAL324787-1GEA 280 EUR
SIAL324787-1G SIAL324787-250MG SIAL324787-5G
2,2,2-Trifluorethansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluorethansulfonylchlorid
Formel: C₂H₂ClF₃O₂S
Molecular Weight: 182,55 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6905 g/cm³ (23 °C)
MDL: MFCD00007458
CAS-Nummer: 1648-99-3
EINECS: 216-713-7
UN: 3265
ADR: 8,II