2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-pentanol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
1H,1H,5H-Octafluor-1-pentanol
006918-100G
006918-500G
006918-1KG
FLUO006918-100GEA
31.1
EUR
FLUO006918-100G
FLUO006918-500G
FLUO006918-1KG
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-pentanol
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
Formel:
C₅H₄F₈O Molecular Weight: 232.07 g/mol Siedepunkt: 141 Schmelzpunkt: < –50 °C Dichte: 1.663 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00039631 CAS-Nummer: 355-80-6 EINECS: 206-593-4 |