2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Hexamethylaceton, Di-tert-butylketon
H53464.06 H53464.14
H53464.06EA 47 EUR
H53464.06 H53464.14
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanon ≥98%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanon
Purity: 98% CAS No.: 815-24-7 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.419 Boiling Point: 152-153° Beilstein Reference: 1701122 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008845
Formel: C₉H₁₈O
Molecular Weight: 142.24 g/mol
Siedepunkt: 152…153 °C
Schmelzpunkt: –25.2 °C
Dichte: 0.824
Flammpunkt: 34 °C (93 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008845
CAS-Nummer: 815-24-7
EINECS: 212-419-8
UN: 1224
ADR: 3 III