2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7544-25G
OS-7544-100G
COBBOS-7544-25GEA
38.2
EUR
COBBOS-7544-25G
COBBOS-7544-100G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
Formel:
C₉H₁₉N Molecular Weight: 141,26 g/mol Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 30…31 °C Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 24 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005985 CAS-Nummer: 768-66-1 EINECS: 212-199-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...