(±)-2,2-Dimethyl-3-hexanol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B20244.06 B20244.14
B20244.06EA 67.1 EUR
B20244.06 B20244.14
(±)-2,2-Dimethyl-3-hexanol ≥97%
(±)-2,2-Dimethyl-3-hexanol
Purity: 97% CAS No.: 4209-90-9 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 MDL No.: MFCD00021929
Formel: C₈H₁₈O
Dichte: 0,82
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021929
CAS-Nummer: 4209-90-9
EINECS: 224-135-1