Schleimsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Mucinsäure, Galaktarsäure
128041000 128045000
ACRO128041000EA 47.2 EUR
ACRO128041000 ACRO128045000
Schleimsäure 98%
Schleimsäure
Formel: C₆H₁₀O₈
Molecular Weight: 210,14 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,79 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004239
CAS-Nummer: 526-99-8
EINECS: 208-404-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration excess NaOH ≥97.5 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Lithium (Li) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0002 %
Potassium (K) ≤0.03 %
Rubidium (Rb) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.0005 %