Schleimsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Mucinsäure, Galaktarsäure
B24170.22 B24170.36
B24170.22EA 47 EUR
B24170.22 B24170.36
Schleimsäure ≥98%
Schleimsäure
Purity: 98% CAS No.: 526-99-8 Molecular Formula: C6H10O8 Formula Weight: 210.14 Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 1728117 Merck Reference: 14,4331 MDL No.: MFCD00004239
Formel: C₆H₁₀O₈
Molecular Weight: 210,14 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 210 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004239
CAS-Nummer: 526-99-8
EINECS: 208-404-0
Merck Index: 14,4331